Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B0550-25G
B0550-500G
TCIAB0550-25GEA
77
EUR
TCIAB0550-25G
TCIAB0550-500G
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
Formule:
C₆H₄BrClO₂S Point d'ébullition: 153°C Point de fusion: 74 °C Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007437 Numéro CAS: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 ONU: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,01407 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 77.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |