Imprimer
4-Bromobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
B1515-25G B1515-250G
TCIAB1515-25GEA 45.1 EUR
TCIAB1515-25G TCIAB1515-250G
4-Bromobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00016329
Numéro CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 14,01408
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %