Imprimer
4-Bromobenzohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 4-Bromobenzoic acid hydrazide, 4-Bromobenzohydrazide, 4-Bromobenzoic hydrazide
B2067-25G B2067-5G
TCIAB2067-25GEA 163 EUR
TCIAB2067-25G TCIAB2067-5G
4-Bromobenzohydrazide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromobenzohydrazide
Formule: C₇H₇BrN₂O
Numéro MDL: MFCD00007602
Numéro CAS: 5933-32-4
EINECS: 227-681-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=521151fb8332aa282ef87459c64412f1c0be9015&vid=521151fb8332aa282ef87459c64412f1c0be9015&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 169.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency