Imprimer
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methylpiperidin-4-ol
M0933-25G M0933-500G
TCIAM0933-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0933-25G TCIAM0933-500G
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Hydroxy-1-méthylpipéridine
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 105°C
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006500
Numéro CAS: 106-52-5
EINECS: 203-406-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&vid=2ccaeefb8c9ec5f15c4a756debc13609aee5bf45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %