Imprimer
trans-2-Hexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-Hex-2-en-1-ol
H0346-25G H0346-250G
TCIAH0346-25GEA 31.9 EUR
TCIAH0346-25G TCIAH0346-250G
trans-2-Hexène-1-ol ≥95.0% (par GC)
trans-2-Hexène-1-ol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point d'éclair: 61°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002927
Numéro CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&vid=45a9f1d2409e9d6c4aa16a488a326a4a1d809f68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %