Imprimer
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
D0791-25G D0791-500G
TCIAD0791-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0791-25G TCIAD0791-500G
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004685
Numéro CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 14,06458
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e181f616f2316a02646cd3bb9a1d0f650b3e4df&vid=8e181f616f2316a02646cd3bb9a1d0f650b3e4df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency