Imprimer
3,7-Diméthyl-1-octanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1442-25ML D1442-500ML
TCIAD1442-25MLEA 24.2 EUR
TCIAD1442-25ML TCIAD1442-500ML
3,7-Diméthyl-1-octanol ≥98.0% (par GC)
3,7-Diméthyl-1-octanol
Formule: C₁₀H₂₂O
Point d'ébullition: 118°C
Densité: 0,849 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00002936
Numéro CAS: 106-21-8
EINECS: 203-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&vid=31b2eef6d065bb994e8f7654f69b2549093e8047&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %