Pivalate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0462-25MLEA
17.6
EUR
TCIAP0462-25ML
TCIAP0462-500ML
Pivalate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Pivalate de méthyle
Formule:
C₆H₁₂O₂ MW: 116,16 g/mol Point d'ébullition: 102°C Point de fusion: < –70 °C Point d'éclair: 10°C |
Numéro MDL:
MFCD00008843 Numéro CAS: 598-98-1 ONU: 3272 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |