Imprimer
Méthanesulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0369-25G M0369-100G
TCIAM0369-25GEA 62.7 EUR
TCIAM0369-25G TCIAM0369-100G
Méthanesulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Méthanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₆O₃S
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007557
Numéro CAS: 66-27-3
EINECS: 200-625-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e29f9f38f36ac29ba527deff26c1c2777a8c371&vid=7e29f9f38f36ac29ba527deff26c1c2777a8c371&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %