Imprimer
Triisopropanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0246-100G A0246-500G
TCIAA0246-100GEA 18.7 EUR
TCIAA0246-100G TCIAA0246-500G
Triisopropanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triisopropanolate d'aluminium
Formule: C₉H₂₁AlO₃
Point d'ébullition: 135 °C (13 hPa)
Point de fusion: 119 °C
Densité: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008870
Numéro CAS: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,00347
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&vid=550038a2b7065ce12699650703bd3169a048f5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 140.0 deg-C