Imprimer
2-Diméthylaminoéthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Dimethylaminoethanol, N,N-Dimethylethanolamine, DMAE
D0649-25ML D0649-500ML
TCIAD0649-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0649-25ML TCIAD0649-500ML
2-Diméthylaminoéthanol ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
2-Diméthylaminoéthanol
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 134°C
Point de fusion: –59 °C
Densité: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002846
Numéro CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
ONU: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&vid=af2e6bda25e3edf4c98de4bd4ef36b452c1a327e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %