Imprimer
1-(Diméthylamino)-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-1-amino-2-propanol, Dimepranol, N,N-Dimethylisopropanolamine
D0660-25ML D0660-500ML
TCIAD0660-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0660-25ML TCIAD0660-500ML
1-(Diméthylamino)-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Diméthylamino)-2-propanol
Formule: C₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004532
Numéro CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&vid=488e1bfeb07a72673043237e0eb41a90acedaa53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %