1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D1293-100ML
D1293-25ML
D1293-500ML
TCIAD1293-100MLEA
93.5
EUR
TCIAD1293-100ML
TCIAD1293-25ML
TCIAD1293-500ML
1,1-Diméthoxytriméthylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1,1-Diméthoxytriméthylamine
Formule:
C₅H₁₃NO₂ Point d'ébullition: 104°C Densité: 0,893 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 5°C |
Numéro MDL:
MFCD00008482 Numéro CAS: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 ONU: 1993 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |