Imprimer
Trifluoromethanesulfonate d'argent ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1331-10G T1331-25G T1331-1G
TCIAT1331-10GEA 85.8 EUR
TCIAT1331-10G TCIAT1331-25G TCIAT1331-1G
Trifluoromethanesulfonate d'argent ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate d'argent
Formule: CAgF₃O₃S
Point de fusion: 356 °C
Numéro MDL: MFCD00013226
Numéro CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17f1a629c79ac4742c87b6433934db06d677af5&vid=d17f1a629c79ac4742c87b6433934db06d677af5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 98.0 %