Imprimer
Trifluoroacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic methyl ester
T0680-25G T0680-500G
TCIAT0680-25GEA 23.1 EUR
TCIAT0680-25G TCIAT0680-500G
Trifluoroacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Trifluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₃F₃O₂
Point d'ébullition: 43°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -20°C
Numéro MDL: MFCD00000417
Numéro CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eacf298fad3aa001436f25170a0201eae9145f75&vid=eacf298fad3aa001436f25170a0201eae9145f75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %