Imprimer
Trifluoroacétate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic ethyl ester
T0432-25G T0432-500G T0432-100G
TCIAT0432-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0432-25G TCIAT0432-500G TCIAT0432-100G
Trifluoroacétate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Trifluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 62°C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000419
Numéro CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&vid=488558da2b6ced993030ce81714bf616df6e5e78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %