Imprimer
Difluoroacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2021-25G M2021-5G
TCIAM2021-25GEA 89.1 EUR
TCIAM2021-25G TCIAM2021-5G
Difluoroacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Difluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₄F₂O₂
MW: 110.06 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00039276
Numéro CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
ONU: 2924
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&vid=46a7ffd7e9be847b11dcee793e7111417a4d1ace&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %