Imprimer
L-Méthionine 99,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
M0099-25G M0099-500G M0099-100G
TCIAM0099-25GEA 19.8 EUR
TCIAM0099-25G TCIAM0099-500G TCIAM0099-100G
L-Méthionine 99,0 HPLC, T
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Point d'ébullition: 278
Point de fusion: 136
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 14,05975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&vid=2dceb2fecd6ee6e3787a46f5364a8a563f14b951&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.7 to +24.7 deg (C=8, HCl (1+1)) (after drying)
Solubility in Water almost transparency