Imprimer

Acide 12-aminolaurique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A0932-25G A0932-500G
TCIAA0932-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0932-25G TCIAA0932-500G
Acide 12-aminolaurique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 12-aminolaurique
Formule: C₁₂H₂₅NO₂
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Numéro MDL: MFCD00008153
Numéro CAS: 693-57-2
EINECS: 211-754-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a6bb8a0688876febbf263167ae0d4b8f8dee9b2&vid=5a6bb8a0688876febbf263167ae0d4b8f8dee9b2&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR