Imprimer
Dichlorure de sébacoyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sebacoyl chloride
S0030-25ML S0030-500ML S0030-100ML
TCIAS0030-25MLEA 28.6 EUR
TCIAS0030-25ML TCIAS0030-500ML TCIAS0030-100ML
Dichlorure de sébacoyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorure de sébacoyle
Formule: C₁₀H₁₆Cl₂O₂
MW: 239.14 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: –3°C
Point d'éclair: 164°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000770
Numéro CAS: 111-19-3
EINECS: 203-843-4
ONU: 2922
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&vid=c0e0bf5b08fc9d6106953f7b191de31c4c8d2fad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %