Imprimer
Paracetamol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
H0190-25G H0190-500G
TCIAH0190-25GEA 23.1 EUR
TCIAH0190-25G TCIAH0190-500G
Paracetamol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Paracetamol
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 388
Point de fusion: 168
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002328
Numéro CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,00047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=549e8b15a5028585d5868d656cef30642728f1ee&vid=549e8b15a5028585d5868d656cef30642728f1ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency