Métacetamol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-3-aminophenol, Paracetamol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide
H0188-25G
H0188-500G
TCIAH0188-25GEA
18.7
EUR
TCIAH0188-25G
TCIAH0188-500G
Métacetamol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Métacetamol
Formule:
C₈H₉NO₂ Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa) Point de fusion: 147…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002263 Numéro CAS: 621-42-1 EINECS: 210-687-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |