Imprimer
Chlorodifluoroacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1586-25G C1586-5G
TCIAC1586-25GEA 52.8 EUR
TCIAC1586-25G TCIAC1586-5G
Chlorodifluoroacétate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Chlorodifluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₃ClF₂O₂
MW: 144.51 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Densité: 1.3701
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00000775
Numéro CAS: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
ONU: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&vid=1a04f1f34fdfd69c34101548fad4a0e8b3e5038d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %