Imprimer
Chlorodifluoroacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic ethyl ester
C1458-25G C1458-500G
TCIAC1458-25GEA 39.6 EUR
TCIAC1458-25G TCIAC1458-500G
Chlorodifluoroacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Chlorodifluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₅ClF₂O₂
Point d'ébullition: 96°C
Densité: 1,253 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013662
Numéro CAS: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b1e75276d39058b1a56afa350134c7ea386bc8&vid=75b1e75276d39058b1a56afa350134c7ea386bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %