Imprimer
2'-Chloro-4'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
C1311-25G C1311-5G
TCIAC1311-25GEA 134 EUR
TCIAC1311-25G TCIAC1311-5G
2'-Chloro-4'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Chloro-4'-fluoroacétanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Numéro MDL: MFCD00042594
Numéro CAS: 399-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C