4'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
C0089-25G
C0089-500G
TCIAC0089-25GEA
50.6
EUR
TCIAC0089-25G
TCIAC0089-500G
4'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par GC, azote total)
4'-Chloroacétanilide
Formule:
C₈H₈ClNO MW: 169.61 g/mol Point d'ébullition: 333 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000612 Numéro CAS: 539-03-7 EINECS: 208-707-8 Merck Index: 14,02111 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 176.0 to 182.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |