Imprimer
Bromure de bromoacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0539-25G B0539-500G B0539-100G
TCIAB0539-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0539-25G TCIAB0539-500G TCIAB0539-100G
Bromure de bromoacétyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bromure de bromoacétyle
Formule: BrCH₂COOBr
MW: 201.85 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000115
Numéro CAS: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
ONU: 2513
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e5e2fe55b5677e0a849715f0832e61c0a2da54&vid=b2e5e2fe55b5677e0a849715f0832e61c0a2da54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %