Imprimer
Phénanthroline-1,10 monohydraté 99,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,10-Phenanthroline hydrate
P0221-1G P0221-25G
TCIAP0221-1GEA 19.8 EUR
TCIAP0221-1G TCIAP0221-25G
Phénanthroline-1,10 monohydraté 99,0 HPLC, T
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198.22 g/mol
Point de fusion: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd137c09faaabf217e3954eecb871a145f96ecf2&vid=cd137c09faaabf217e3954eecb871a145f96ecf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency
Water 8.6 to 9.6 %