Imprimer
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(-)-1-Phenylethylamine, (S)-(-)-α-Phenylethylamine, L(-)-α-Methylbenzylamine
P0793-25ML P0793-500ML P0793-100ML
TCIAP0793-25MLEA 35.2 EUR
TCIAP0793-25ML TCIAP0793-500ML TCIAP0793-100ML
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: -10
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06106
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&vid=38ce516b11b5e2fa12b9ee5378ea97b92c26d51e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific gravity (20/20) 0.9510 to 0.9560