Imprimer
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
V0077-1G V0077-5G
TCIAV0077-1GEA 26.4 EUR
TCIAV0077-1G TCIAV0077-5G
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064297
Numéro CAS: 4276-09-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61671e983dba8d9d58ca0cd0d7beec895073fec9&vid=61671e983dba8d9d58ca0cd0d7beec895073fec9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %