(S)-(+)-1,3-Butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B1160-1G
B1160-5G
TCIAB1160-1GEA
46.2
EUR
TCIAB1160-1G
TCIAB1160-5G
(S)-(+)-1,3-Butanediol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-1,3-Butanediol
Formule:
C₄H₁₀O₂ Point d'ébullition: 109°C Densité: 1 g/cm³ (23 °C) Point d'éclair: 122°C |
Numéro MDL:
MFCD00064278 Numéro CAS: 24621-61-2 EINECS: 246-363-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +29.0 to +31.0 deg (C=1, EtOH) |