Imprimer
L(+)-Cystéine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0515-500G C0515-25G C0515-100G
TCIAC0515-500GEA 253 EUR
TCIAC0515-500G TCIAC0515-25G TCIAC0515-100G
L(+)-Cystéine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Cystéine
Formule: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064306
Numéro CAS: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 14,02781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c6aa52258fd0589bca5410f86cd76c6a5dbdf5&vid=18c6aa52258fd0589bca5410f86cd76c6a5dbdf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.3 to +9.2 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency