Semicarbazide, chlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Semicarbazide hydrochloride, Carbamylhydrazine hydrochloride, Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide hydrochloride, N-Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamidehydrochloride
S0032-25G
S0032-500G
TCIAS0032-25GEA
17.6
EUR
TCIAS0032-25G
TCIAS0032-500G
Semicarbazide, chlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Semicarbazide, chlorhydrate
Formule:
CH₆ClN₃O MW: 111.53 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00013009 Numéro CAS: 563-41-7 EINECS: 209-247-0 ONU: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,08444 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 99.0 % |