Imprimer
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
N0063-25G N0063-5G
TCIAN0063-25GEA 95.7 EUR
TCIAN0063-25G TCIAN0063-5G
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Naphtyl-1 éthylènediamine dichlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Point de fusion: 190°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012556
Numéro CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Merck Index: 14,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=171b1dc26629acda30c96622c7fb409f7d18055f&vid=171b1dc26629acda30c96622c7fb409f7d18055f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 7.0 %