Imprimer
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
T0151-1G T0151-25G T0151-5G
TCIAT0151-1GEA 17.6 EUR
TCIAT0151-1G TCIAT0151-25G TCIAT0151-5G
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine, dichlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Point de fusion: 224°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012482
Numéro CAS: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41caff63a133ca84e4409814fc36fe408ff2e201&vid=41caff63a133ca84e4409814fc36fe408ff2e201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %