Imprimer
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0517-25G C0517-500G
TCIAC0517-25GEA 20.9 EUR
TCIAC0517-25G TCIAC0517-500G
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L(+)-Cystéine, chlorhydrate monohydraté
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Point de fusion: 178°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065606
Numéro CAS: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7
Merck Index: 14,02781
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909b4f93bccc0586feeef2483ad7d10ef1a16664&vid=909b4f93bccc0586feeef2483ad7d10ef1a16664&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0% (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (C=8, 1mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 8.5 to 12.0 %