Imprimer
(±)-3-Bromocyclohexène ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromocyclohexene
B0943-25ML B0943-5ML
TCIAB0943-25MLEA 451 EUR
TCIAB0943-25ML TCIAB0943-5ML
(±)-3-Bromocyclohexène ≥94.0% (par GC)
(±)-3-Bromocyclohexène
Formule: C₆H₉Br
MW: 161.04 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Densité: 1.389
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013775
Numéro CAS: 1521-51-3
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f927ef244ff043f7a58153c31f0d670cd4391d&vid=b7f927ef244ff043f7a58153c31f0d670cd4391d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %