Imprimer
DL-Tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
T0549-25G T0549-5G
TCIAT0549-25GEA 40.7 EUR
TCIAT0549-25G TCIAT0549-5G
DL-Tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Tyrosine
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Point d'ébullition: 378
Point de fusion: 285
Numéro MDL: MFCD00063074
Numéro CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3508d37abec67ab7dea4ee8aa68c1b6a75b7891&vid=e3508d37abec67ab7dea4ee8aa68c1b6a75b7891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %