DL-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
V0013-25G
V0013-500G
TCIAV0013-25GEA
18.7
EUR
TCIAV0013-25G
TCIAV0013-500G
DL-Valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Valine
Formule:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Point d'ébullition: 217 Point de fusion: 86 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004267 Numéro CAS: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 14,09909 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |