Imprimer
(±)-2-Aminopropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0942-25G A0942-5G
TCIAA0942-25GEA 74.8 EUR
TCIAA0942-25G TCIAA0942-5G
(±)-2-Aminopropane-1-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-2-Aminopropane-1-ol
Formule: C₃H₉NO
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 0,928 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008085
Numéro CAS: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00468
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&vid=81fc014e12b40b8199bfeff6364f386246918d73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9620 to 0.9660
Refractive index n20/D 1.4480 to 1.4520