Imprimer
(±)-3-(Diéthylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-3-(Diethylamino)-1,2-dihydroxy propane, 3-(Diethylamino)propane-1,2-diol
D1721-25G D1721-500G
TCIAD1721-25GEA 52.8 EUR
TCIAD1721-25G TCIAD1721-500G
(±)-3-(Diéthylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-3-(Diéthylamino)-1,2-propanediol
Formule: C₇H₁₇NO₂
MW: 147.22 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: -30
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00004716
Numéro CAS: 621-56-7
EINECS: 210-693-3
ONU: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&vid=2abca30fc11bcd06d987e6c21c7e87ac051406eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %