Imprimer
DL-Homocystéine ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-Homocysteine, 2-Amino-4-mercaptobutanoic acid, H-DL-HoCys-OH
H0159-1G H0159-5G
TCIAH0159-1GEA 74.8 EUR
TCIAH0159-1G TCIAH0159-5G
DL-Homocystéine ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Homocystéine
Formule: C₄H₉NO₂S
MW: 135.19 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004898
Numéro CAS: 454-29-5
EINECS: 207-222-9
Merck Index: 14,04734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=135b293a1a464559cb498af13eb5844d452982a2&vid=135b293a1a464559cb498af13eb5844d452982a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %