Imprimer
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
C0268-25G C0268-500G
TCIAC0268-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0268-25G TCIAC0268-500G
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54 g/mol
Point d'ébullition: 213
Point de fusion: –40°C
Point d'éclair: 137°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004712
Numéro CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
ONU: 2689
Merck Index: 14,02145
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&vid=9b5b9c0d4c82075b9a1581610a1478636706350d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %