Imprimer
Platine 99,98 Metals basis, powder -200/+400 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Platinium
46830.03 46830.06
46830.03EA 348 EUR
46830.03 46830.06
Platine 99,98 Metals basis, powder -200/+400 mesh
Platine
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Point d'ébullition: 3827
Point de fusion: 1769
Densité: 21.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ONU: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,07689