Imprimer
Zinc chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Z0014-25G Z0014-300G
TCIAZ0014-25GEA 22 EUR
TCIAZ0014-25G TCIAZ0014-300G
Zinc chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732°C
Point de fusion: 290°C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 14,10132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bcae070a13e60d7c0d0b673b87bb89d9abf754&vid=81fc5df3a8307fa0734181a91e2623412c23a755&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %