Imprimer
Bromure de zinc ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Zinc (II) bromide
Z0013-25G Z0013-300G
TCIAZ0013-25GEA 18.7 EUR
TCIAZ0013-25G TCIAZ0013-300G
Bromure de zinc ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de zinc
Formule: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Point d'ébullition: 697°C
Point de fusion: 394°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011294
Numéro CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf82e53e0b33c6e34dae9354da3ffea74cbb1287&vid=9f54803a93bbcc85a8b9b8523cedc6a163b7e2e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %