Acide 4-fluorocinnamique 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoic acid, p-Fluorocinnamic acid, 3-4-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-Fluorocinnamic acid
F0244-25G
F0244-5G
TCIAF0244-25GEA
71.5
EUR
TCIAF0244-25G
TCIAF0244-5G
Acide 4-fluorocinnamique 98,0 GC, T
Acide 4-fluorocinnamique
Formule:
C₉H₇FO₂ MW: 166.15 g/mol Point de fusion: 209 |
Numéro MDL:
MFCD00004395 Numéro CAS: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 207.0 to 211.0 deg-C |