Fumarate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
F0069-25G
F0069-500G
TCIAF0069-25GEA
18.7
EUR
TCIAF0069-25G
TCIAF0069-500G
Fumarate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fumarate de diméthyle
Formule:
C₆H₈O₄ Point d'ébullition: 205°C Point de fusion: 102 °C Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064438 Numéro CAS: 624-49-7 EINECS: 210-849-0 Merck Index: 14,04287 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 105.0 deg-C |