Imprimer
Fumarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fumaric acid diethyl ester
F0068-25ML F0068-500ML
TCIAF0068-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0068-25ML TCIAF0068-500ML
Fumarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fumarate de diéthyle
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 2°C
Point d'éclair: 111°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064455
Numéro CAS: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&vid=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %