Imprimer
Acide sorbique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
S0053-25G S0053-500G
TCIAS0053-25GEA 17.6 EUR
TCIAS0053-25G TCIAS0053-500G
Acide sorbique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide sorbique
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 14,08721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&vid=c5ab102c2d1b6f9f6502dfe6da09dc6fbaa0372d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Acetone very faint turbidity